Learn More
4-fluorobencilamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Fluorobenzylamine |
| CAS | 140-75-0 |
| Fórmula molecular | C7 H8 F N |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | Benzenemethanamine, 4-fluoro- (9CI, ACI), 4-Fluorobenzenemethanamine (ACI), Benzylamine, p-fluoro- (7CI, 8CI), (4-Fluorophenyl)methanamine, 1-(4-Fluorophenyl)methanamine, 4-Fluorobenzylamine, [(4-Fluorophenyl)methyl]amine, NSC 158269, p-Fluorobenzylamine, Benzenemethanamine, 4-fluoro- (9CI, ACI), 4-Fluorobenzenemethanamine (ACI), Benzylamine, p-fluoro- (7CI, 8CI), (4-Fluorophenyl)methanamine, 1-(4-Fluorophenyl)methanamine, 4-Fluorobenzylamine, [(4-Fluorophenyl)methyl]amine, NSC 158269, p-Fluorobenzylamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H8FN/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-4H,5,9H2 |
| SMILES | NCc1ccc(F)cc1 |
| Nombre IUPAC | (4-fluorofenil)metanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 125.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 125.0641 |