Learn More
4-Fluorobencilamina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11432867
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11432867 250 g 250 g
11412867 10 g 10 g
11422867 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11432867 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15486.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 140-75-0 | C7H8FN | 125.146 g/mol
4-Fluorobenzylamine is used as a potassium channel blocking agent. It is used in the synthesis of new tris-iron(III) chelates of 3-hydroxy-4-pyridinone ligands. It reacts with the α- and γ-carboxyl groups of folic acid to yield 18F-labeled folate2. It is an important building block for the synthesis of 18F-labeled compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
la 4-fluorobencilamina se utiliza como agente bloqueante del canal de potasio. Se utiliza en la síntesis de nuevos quelatos de tris-hierro (III) de ligandos de 3-hidroxi-4-piridinona. Reacciona con los grupos α- y γ-carboxilo de ácido fólico para producir un folato2 marcado con 18F. Es un importante elemento para la síntesis de los compuestos marcados con 18F.
Solubilidad
soluble en agua.
Notas
sensible al aire. Almacénese bajo gas inerte. Incompatible con el agente oxidante, el aire y el dióxido de carbono.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 140-75-0
Fórmula molecular C7H8FN
Peso molecular (g/mol) 125.146
Número MDL MFCD00008120
Clave InChI IIFVWLUQBAIPMJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-fluorobenzylamine, 4-fluorophenyl methanamine, benzenemethanamine, 4-fluoro, p-fluorobenzylamine, benzylamine, p-fluoro, p-fluorobenzyl amine, 4-fluoro-benzylamine, 1-4-fluorophenyl methanamine, 4-fluorobenzyl amine, chembl12392
PubChem CID 67326
Nombre IUPAC (4-fluorofenil)metanamina
SMILES C1=CC(=CC=C1CN)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluorobenzylamine
Densidad 1.095
Punto de ebullición 182°C to 183°C
Temperatura de inflamación 66°C (150°F)
Olor Amine-like
Índice de refracción 1.513
Cantidad 250 g
Número UN UN2735
Beilstein 636501
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 125.15
Porcentaje de pureza ≥98%