Learn More
Cloruro de 4-fluorobencil-d6, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Fluorobenzyl Chloride-D6 |
| CAS | 1219804-13-3 |
| Fórmula molecular | C7 D6 Cl F |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | 4-Fluorobenzyl-d6 Chloride, 4-Fluorobenzyl Chloride-d6, 4-Fluorobenzyl Chloride-D6, 1-(Chloromethyl-d2)-4-fluorobenzene-2,3,5,6-d4, α-Chloro-4-fluorotoluene-d6 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C7H6ClF/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4 H,5H2/i1D,2 D,3 D,4 D,5D2 |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c(c([2 H])c([2 H])c1F)C([2 H])([2 H])Cl |
| Nombre IUPAC | 1-[cloro(dideuterio)metil]-2,3,5,6-tetradeuterio-4-fluorobenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 150.6109 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 150.0519 g/mol |
| Mostrar más |