Learn More
Cloruro de 4-fluorobencilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11457676
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11457676 25 g 25 g
11467676 100 g 100 g
11477676 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11457676 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14686.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 352-11-4 | C7H6ClF | 144.573 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 352-11-4
Fórmula molecular C7H6ClF
Peso molecular (g/mol) 144.573
Número MDL MFCD00000913
Clave InChI IZXWCDITFDNEBY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-fluorobenzyl chloride, 1-chloromethyl-4-fluorobenzene, alpha-chloro-p-fluorotoluene, p-fluorobenzyl chloride, 4-fluorobenzylchloride, benzene, 1-chloromethyl-4-fluoro, 1-chloromethyl-4-fluoro-benzene, alpha-chloro-4-fluorotoluene, ccris 5107, chloro-4-fluorotoluene
PubChem CID 9602
Nombre IUPAC 1-(clorometilo)-4-fluorobenceno
SMILES C1=CC(=CC=C1CCl)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluorobenzyl chloride
Punto de fusión -18°C
Densidad 1.214
Punto de ebullición 185°C
Temperatura de inflamación 69°C (156°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.513
Cantidad 25 g
Número UN UN3265
Beilstein 742272
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.58
Porcentaje de pureza 99%