Learn More
Bromuro de 4-fluorobencilo, TRC
Código de producto. 30399137
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30399137 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30399137 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF58861050G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluorobenzyl Bromide
CAS 459-46-1
Fórmula molecular C7H6BrF
Cantidad 50 g
Sinónimo 1-(Bromomethyl)-4-fluorobenzene, p-Fluorobenzyl Bromide, alpha-Bromo-4-fluorotoluene, alpha-Bromo-p-fluorotoluene
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6BrF/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4H,5H2
SMILES Fc1ccc(CBr)cc1
Nombre IUPAC 1-(bromometilo)-4-fluorobenceno
Peso molecular (g/mol) 189.02
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.9637