Learn More
Bromuro de 4-fluorobencilo, TRC
Código de producto. 30389452
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30389452 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30389452 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF5886105G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material 4-Fluorobenzyl Bromide
CAS 459-46-1
Fórmula molecular C7H6BrF
Cantidad 5 g
Sinónimo 1-(Bromomethyl)-4-fluorobenzene, p-Fluorobenzyl Bromide, alpha-Bromo-4-fluorotoluene, alpha-Bromo-p-fluorotoluene
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6BrF/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4H,5H2
SMILES Fc1ccc(CBr)cc1
Nombre IUPAC 1-(bromometilo)-4-fluorobenceno
Peso molecular (g/mol) 189.02
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.9637
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.