Learn More
Bromuro de 4-fluorobencilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11449532
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11449532 250 g 250 g
11429532 10 g 10 g
11439532 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11449532 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10208.30
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 459-46-1 | C7H6BrF | 189.03 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 459-46-1
Fórmula molecular C7H6BrF
Peso molecular (g/mol) 189.03
Número MDL MFCD00000359
Clave InChI NVNPLEPBDPJYRZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-fluorobenzyl bromide, 1-bromomethyl-4-fluorobenzene, p-fluorobenzyl bromide, 4-fluorobenzylbromide, benzene, 1-bromomethyl-4-fluoro, alpha-bromo-p-fluorotoluene, alpha-bromo-4-fluorotoluene, 1-bromomethyl-4-fluoro-benzene, 4-bromomethyl-1-fluorobenzene, para-fluorobenzyl bromide
PubChem CID 68021
Nombre IUPAC 1-(bromometilo)-4-fluorobenceno
SMILES FC1=CC=C(CBr)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluorobenzyl bromide
Densidad 1.53
Punto de ebullición 84°C to 85°C (15 mmHg)
Temperatura de inflamación 66°C (150°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.547
Cantidad 250 g
Número UN UN3265
Beilstein 636507
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.03
Porcentaje de pureza 97%