Learn More
Bromuro de 4-fluorobencilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11429532
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11429532 10 g 10 g
11439532 50 g 50 g
11449532 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11429532 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10208.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 459-46-1 | C7H6BrF | 189.03 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 459-46-1
Fórmula molecular C7H6BrF
Peso molecular (g/mol) 189.03
Número MDL MFCD00000359
Clave InChI NVNPLEPBDPJYRZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-fluorobenzyl bromide, 1-bromomethyl-4-fluorobenzene, p-fluorobenzyl bromide, 4-fluorobenzylbromide, benzene, 1-bromomethyl-4-fluoro, alpha-bromo-p-fluorotoluene, alpha-bromo-4-fluorotoluene, 1-bromomethyl-4-fluoro-benzene, 4-bromomethyl-1-fluorobenzene, para-fluorobenzyl bromide
PubChem CID 68021
Nombre IUPAC 1-(bromometilo)-4-fluorobenceno
SMILES FC1=CC=C(CBr)C=C1
Specifica
Nombre del producto químico o material 4-Fluorobenzyl bromide
Densidad 1.53
Punto de ebullición 84°C to 85°C (15 mmHg)
Temperatura de inflamación 66°C (150°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.547
Cantidad 10 g
Número UN UN3265
Beilstein 636507
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.03
Porcentaje de pureza 97%
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.