Learn More
Cloruro de 4-fluorobencil-alfa,alfa-d2, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Fluorobenzyl Chloride-alpha,alpha-D2 |
| CAS | 1219804-18-8 |
| Fórmula molecular | C7 D2 H4 Cl F |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | 4-Fluorobenzyl-α,α-d2 Chloride, 4-Fluorobenzyl Chloride-d2, 4-Fluorobenzyl Chloride-α,α-D2, 1-(Chloromethyl-d2)-4-fluorobenzene, α-Chloro-4-fluorotoluene-α,α-d2 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C7H6ClF/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4 H,5H2/i5D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(Cl)c1ccc(F)cc1 |
| Nombre IUPAC | 1-[cloro(dideuterio)metil]-4-fluorobenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 146.5863 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 146.0268 g/mol |
| Mostrar más |