Learn More
Alcohol 4-fluorobencil-2,3,5,6-d4, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Fluorobenzyl Alcohol-2,3,5,6-D4 |
| CAS | 93111-26-3 |
| Fórmula molecular | C7 D4 H3 F O |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | Benzene-2,3,5,6-d4-methanol, 4-fluoro- (9 CI), 4-Fluorobenzene-2,3,5,6-d4-methanol, 4-Fluorobenzyl-2,3,5,6-d4 Alcohol, 4-Fluorobenzyl-d4 Alcohol, 4-Fluorobenzyl Alcohol-2,3,5,6-d4, 4-Fluorobenzyl Alcohol-d4, 4-Fluorobenzyl Alcohol-2,3,5,6-D4 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C7H7FO/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-4,9 H,5H2/i1D,2 D,3 D,4 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c(CO)c([2 H])c([2 H])c1F |
| Nombre IUPAC | (2,3,5,6-tetradeuterio-4-fluorofenil)metanol |
| Peso molecular (g/mol) | 130.1529 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 130.0732 g/mol |
| Mostrar más |