Learn More
4-fluorobenzoilacetonitrilo, TRC
Código de producto. 30397280
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
30397280 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30397280 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF58830525G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluorobenzoylacetonitrile
CAS 4640-67-9
Fórmula molecular C9H6FNO
Cantidad 25 g
Sinónimo 4-Fluoro-beta-oxo-benzenepropanenitrile, 3-(4-Fluorophenyl)-3-oxopropanenitrile, 3-(4-Fluorophenyl)-3-oxopropionitrile, 3-Oxo-3-(4-fluorophenyl)propanenitrile, p-Fluorobenzoylacetonitrile, alpha-Cyano-4-fluoroacetophenone
Fórmula InChI InChI=1S/C9H6FNO/c10-8-3-1-7(2-4-8)9(12)5-6-11/h1-4H,5H2
SMILES Fc1ccc(cc1)C(=O)CC#N
Nombre IUPAC 3-(4-fluorofenil)-3-oxopropanonitrilo
Peso molecular (g/mol) 163.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.0433