Learn More
Cloruro de 4-fluorobenzoil-d4, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Fluorobenzoyl Chloride-D4 |
| CAS | 1071809-52-3 |
| Fórmula molecular | C7 D4 Cl F O |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | Benzoyl-2,3,5,6-d4 chloride, 4-fluoro- (ACI), 4-Fluorobenzoyl-2,3,5,6-d4 chloride (ACI), 2,3,5,6-Tetradeuterio-4-fluorobenzoyl chloride, 4-Fluorobenzoyl-d4 Chloride, 4-Fluorobenzoyl Chloride-d4, 4-Fluorobenzoyl Chloride-D4 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C7H4ClFO/c8-7(10)5-1-3-6(9)4-2-5/h1-4 H/i1D,2 D,3 D,4 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c(C(=O)Cl)c([2 H])c([2 H])c1F |
| Nombre IUPAC | cloruro de 2,3,5,6-tetradeuterio-4-fluorobenzoilo |
| Peso molecular (g/mol) | 162.5821 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 162.0186 g/mol |
| Mostrar más |