Learn More
4-Cloruro de fluorobenzoilo, TRC
Código de producto. 30391144
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30391144 10 g 10 g
30400497 50 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30391144 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF58835510G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 403-43-0
Fórmula molecular C7H4ClFO
Peso molecular (g/mol) 158.56
Sinónimo 4-Fluorobenzoyl Chloride, 4-Fluorobenzenecarbonyl Chloride, 4-Fluorobenzoic Acid Chloride, 4-Fluorobenzoyl Chloride, NSC 88305, p-Fluorobenzoic Acid Chloride, p-Fluorobenzoyl Chloride
SMILES Fc1ccc(cc1)C(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluorobenzoyl Chloride
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H4ClFO/c8-7(10)5-1-3-6(9)4-2-5/h1-4H
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.9935