Learn More
4-cloruro de fluorobenzoílo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11489783
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11489783 500 g 500 g
11469783 25 g 25 g
11479783 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11489783 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12946.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 403-43-0 | C7H4ClFO | 158.556 g/mol
It is used in the synthesis of polyphenylene ether and thioether ketones and also in the synthesis fluorinated poly(aryl ether ketone)s containing 1,4-naphthalene moieties. It is also used as a raw material in engineering of plastics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en la síntesis del éter de polifenileno y de las cetonas de tioéter; también se emplea en la síntesis de poli(cetonas de éter de arilo) fluoradas que contienen mitades de 1,4-naftaleno. También se utiliza como materia prima en la ingeniería de plásticos.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar lejos de bases, agua/humedad y agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacenar en presencia de gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 403-43-0
Fórmula molecular C7H4ClFO
Peso molecular (g/mol) 158.556
Número MDL MFCD00000684
Clave InChI CZKLEJHVLCMVQR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzoyl chloride, 4-fluoro, p-fluorobenzoyl chloride, benzoyl chloride, p-fluoro, p-fluorobenzoic acid chloride, 4-fluorobenzoylchloride, fluorobenzoyl 4-chloride, 4-fluorobenzoic acid chloride, p-fluorobenzoylchloride, p-fluorobenzoyl choride, 4-flurobenzoyl chloride
PubChem CID 67879
Nombre IUPAC cloruro de 4-fluorobenzoilo
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)Cl)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluorobenzoyl chloride
Punto de fusión 10°C to 12°C
Densidad 1.326
Punto de ebullición 193°C
Temperatura de inflamación 82°C (179°F)
Olor Acidic
Índice de refracción 1.532
Cantidad 500 g
Número UN UN3265
Beilstein 386215
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.56
Porcentaje de pureza 98%