Learn More
4-fluorobenzotrifluoruro, TRC
Código de producto. 30400035
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30400035 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30400035 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF596843500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluorobenzotrifluoride
CAS 402-44-8
Fórmula molecular C7 H4 F4
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H4F4/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9,10)11/h1-4H
SMILES Fc1ccc(cc1)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 1-fluoro-4-(trifluorometil)benceno
Peso molecular (g/mol) 164.1
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.025