Learn More
4-Fluorobenzotrifluoruro, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11455363
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11455363 25 g 25 g
11441013 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11455363 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13377.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 402-44-8 | C7H4F4 | 164.103 g/mol
4-Fluorobenzotrifluoride was used in the synthesis of 2,2?-bis(trifluoromethylphenoxy)biphenyl via nucleophilic aromatic substitution reaction with 2,2?-biphenol, (S)-fluoxetine, potent inhibitor of neuronal serotonin-uptake and 1-aryloxy-2-substituted aminomethyltetrahydronaphthalene derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-fluorobenzotrifluoruro se ha utilizado en la síntesis de 2,2′-bis(trifluorometilfenoxi)bifenilo mediante la reacción de sustitución aromática nucleofílica con 2,2′-bifenoles, (S)-fluoxetina, potente inhibidor de la captación neuronal de serotonina y derivados de aminometiltetrahidronaftaleno 1-aroloxi-2-sustituido.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 402-44-8
Fórmula molecular C7H4F4
Peso molecular (g/mol) 164.103
Número MDL MFCD00000399
Clave InChI UNNNAIWPDLRVRN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-fluorobenzotrifluoride, 1-fluoro-4-trifluoromethyl benzene, p-fluorobenzotrifluoride, benzene, 1-fluoro-4-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha,4-tetrafluorotoluene, p-fluorotrifluoromethylbenzene, p-trifluoromethyl fluorobenzene, 4-flourobenzotrifluoride, a,a,a,4-tetrafluorotoluene, 4-trifluoromethyl fluorobenzene
PubChem CID 67873
Nombre IUPAC 1-fluoro-4-(trifluorometil)benceno
SMILES C1=CC(=CC=C1C(F)(F)F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluorobenzotrifluoride
Punto de fusión -42°C
Densidad 1.295
Punto de ebullición 103°C to 105°C
Temperatura de inflamación 10°C (50°F)
Índice de refracción 1.401
Cantidad 25 g
Número UN UN1993
Beilstein 1909390
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.1
Porcentaje de pureza ≥98%