Learn More
4-Fluorobenzotrifluoride, 97%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10419690 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10419690 25 g Glass Bottle 25 g
10246630 5 g Glass Bottle 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10419690 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 187390250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 402-44-8
Fórmula molecular C7H4F4
Peso molecular (g/mol) 164.103
Número MDL MFCD00000399
Clave InChI UNNNAIWPDLRVRN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-fluorobenzotrifluoride, 1-fluoro-4-trifluoromethyl benzene, p-fluorobenzotrifluoride, benzene, 1-fluoro-4-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha,4-tetrafluorotoluene, p-fluorotrifluoromethylbenzene, p-trifluoromethyl fluorobenzene, 4-flourobenzotrifluoride, a,a,a,4-tetrafluorotoluene, 4-trifluoromethyl fluorobenzene
PubChem CID 67873
Nombre IUPAC 1-fluoro-4-(trifluorometil)benceno
SMILES C1=CC(=CC=C1C(F)(F)F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluorobenzotrifluoride
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -41.7°C
Color Incolora
Densidad 1.2900g/mL
Punto de ebullición 102.0°C to 105.0°C
Temperatura de inflamación <1°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Glass Bottle
Fórmula lineal FC6H4CF3
Índice de refracción 1.4004 to 1.4024
Cantidad 25 g
Beilstein 05, III, 680
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.1
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Liquid