Learn More
4-fluorobenzofenona, TRC
Código de producto. 30391309
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30391309 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30391309 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF58858025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluorobenzophenone
CAS 345-83-5
Fórmula molecular C13H9FO
Cantidad 25 g
Sinónimo (4-Fluorophenyl)phenyl-methanone, 4-Fluoro-benzophenone, (4-Fluorophenyl)(phenyl)methanone, 4-Fluorophenyl Phenyl Ketone, NSC 88321, Phenyl 4-Fluorophenyl Ketone, p-Fluorobenzophenone, p-Fluorophenyl Phenyl Ketone
Fórmula InChI InChI=1S/C13H9FO/c14-12-8-6-11(7-9-12)13(15)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H
SMILES Fc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2
Nombre IUPAC (4-fluorofenil)-fenilmetanona
Peso molecular (g/mol) 200.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.0637