Learn More
4-Fluorobenzophenone 98%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10493765 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10493765 10 g Glass bottle 10 g
10071000 100 g Glass bottle 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10493765 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 119380100
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 345-83-5
Fórmula molecular C13H9FO
Peso molecular (g/mol) 200.21
Número MDL MFCD00000352
Clave InChI OGTSHGYHILFRHD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-fluorobenzophenone, 4-fluorophenyl phenyl methanone, p-fluorobenzophenone, methanone, 4-fluorophenyl phenyl, 4-fluorophenyl phenyl ketone, 4-fluorophenyl-phenylmethanone, 4'-fluorobenzophenone, 4-fluoro-benzophenone, pubchem3308, benzophenone, 4-fluoro
PubChem CID 67663
Nombre IUPAC (4-fluorophenyl)(phenyl)methanone
SMILES FC1=CC=C(C=C1)C(=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluorobenzophenone
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 43°C to 50°C
Color Beige
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Glass bottle
Fórmula lineal FC6H4COC6H5
Cantidad 10 g
Beilstein 07, I, 226
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.21
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Forma física Crystalline Powder