Learn More
4-Fluorobenzofenona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11499123
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11499123 25 g 25 g
11409133 100 g 100 g
11419133 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11499123 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11185.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 345-83-5 | C13H9FO | 200.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 345-83-5
Fórmula molecular C13H9FO
Peso molecular (g/mol) 200.21
Número MDL MFCD00000352
Clave InChI OGTSHGYHILFRHD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-fluorobenzophenone, 4-fluorophenyl phenyl methanone, p-fluorobenzophenone, methanone, 4-fluorophenyl phenyl, 4-fluorophenyl phenyl ketone, 4-fluorophenyl-phenylmethanone, 4'-fluorobenzophenone, 4-fluoro-benzophenone, pubchem3308, benzophenone, 4-fluoro
PubChem CID 67663
Nombre IUPAC (4-fluorofenil)-fenilmetanona
SMILES FC1=CC=C(C=C1)C(=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluorobenzophenone
Punto de fusión 45°C to 49°C
Punto de ebullición 130°C to 132°C (3 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 25 g
Beilstein 1869800
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.21
Porcentaje de pureza 97%