Learn More
4-fluorobenzonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Fluorobenzonitrile |
| CAS | 1194-02-1 |
| Fórmula molecular | C7H4FN |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Benzonitrile, 4-fluoro-, Benzonitrile, p-fluoro- (6CI,7CI,8CI), 4-Fluorobenzonitrile, 1-Cyano-4-fluorobenzene, 4-Cyanofluorobenzene, 4-Fluorocyanobenzene, NSC 88330, Para-fluorobenzonitrile, p-Cyanofluorobenzene, p-Fluorobenzonitrile, p-Fluorophenyl cyanide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H4FN/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-4H |
| SMILES | Fc1ccc(cc1)C#N |
| Nombre IUPAC | 4-fluorobenzonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 121.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 121.0328 |