Learn More
4-fluorobenzonitrilo, Mikromol™
Descripción
4-fluorobenzonitrilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Fluorobenzonitrile |
| CAS | 1194-02-1 |
| Nombres de analitos o componentes | 4-Fluorobenzonitrile |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C7H4FN |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | p-Fluorobenzonitrile, 1-Cyano-4-fluorobenzene, 4-Cyanofluorobenzene, 4-Fluorobenzonitrile, 4-Fluorocyanobenzene, NSC 88330, Para-fluorobenzonitrile, p-Cyanofluorobenzene, p-Fluorobenzonitrile, p-Fluorophenyl Cyanide, Benzonitrile, 4-fluoro-, Benzonitrile, p-fluoro- (6CI,7CI,8CI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H4FN/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-4H |
| SMILES | Fc1ccc(cc1)C#N |
| Nombre IUPAC | 4-fluorobenzonitrilo |
| Mostrar más |