Learn More
4-fluorobenzonitrilo-d4, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Fluorobenzonitrile-d4 |
| CAS | 1080497-29-5 |
| Fórmula molecular | C7 2H4 F N |
| Cantidad | 0.25 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C7H4FN/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-4 H/i1D,2 D,3 D,4 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c(C#N)c([2 H])c([2 H])c1F |
| Nombre IUPAC | 2,3,5,6-tetradeuterio-4-fluorobenzonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 125.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 125.0579 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |