Learn More
Anhídrido 4-fluorobenzoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15466347
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15466347 5 g 5 g
15456347 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15466347 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33527.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 25569-77-1 | C14H8F2O3 | 262.21 g/mol
It is used as pharmaceutical intermediate. Benzoylthiophenes are allosteric enhancers (AE) of agonist activity at the A1 adenosine receptor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio farmacéutico. Los benzoiltiofenos son potenciadores alostéricos (AE) de la actividad agonista en el receptor A1 de la adenosina.
Solubilidad
Poco soluble en agua.(0,26 g/l) (25 °C),
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco. Garantizar una ventilación adecuada. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25569-77-1
Fórmula molecular C14H8F2O3
Peso molecular (g/mol) 262.21
Número MDL MFCD00425938
Clave InChI BBLXFRIGTQYGOT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-fluorobenzoic anhydride, p-fluorobenzoic anhydride, benzoic acid, p-fluoro-, anhydride, benzoic acid, 4-fluoro-, anhydride, 4-fluorobenzoicanhydride, 4-fluorophenyl anhydride #, bis p-fluorobenzoic anhydride, 4-fluorobenzoic acid, anhydride, 4-fluorobenzoyl 4-fluorobenzoate, 4-fluorobenzene-1-carboxylic anhydride
PubChem CID 579438
Nombre IUPAC 4-fluorobenzoato de (4-fluorobenzoil)
SMILES FC1=CC=C(C=C1)C(=O)OC(=O)C1=CC=C(F)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluorobenzoic anhydride
Punto de fusión 111°C to 115°C
Cantidad 5 g
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Sparingly soluble in water.(0.26g/L) (25°C),
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.21
Porcentaje de pureza 97%