Learn More
Ácido 4-fluorobenzoico, TRC
Código de producto. 30406822
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30406822 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30406822 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF596805500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluorobenzoic acid
CAS 456-22-4
Fórmula molecular C7H5FO2
Cantidad 500 mg
Sinónimo NSC 10321, p-Fluorobenzoic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5FO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
SMILES OC(=O)c1ccc(F)cc1
Peso molecular (g/mol) 140.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.0274