Learn More
Éster metílico del ácido 4-fluorobenzoico, TRC
Código de producto. 30396177
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
30396177 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30396177 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF58837050G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluorobenzoic Acid Methyl Ester
CAS 403-33-8
Fórmula molecular C8H7FO2
Cantidad 50 g
Sinónimo p-Fluorobenzoic Acid Methyl Ester, 4-Methoxycarbonyl-1-fluorobenzene, Methyl 4-Fluorobenzoate, Methyl p-Fluorobenzoate, NSC 102770
Fórmula InChI InChI=1S/C8H7FO2/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5H,1H3
SMILES COC(=O)c1ccc(F)cc1
Peso molecular (g/mol) 154.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.043