Learn More
Éster metílico del ácido 4-fluorobenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Fluorobenzoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 403-33-8 |
| Fórmula molecular | C8H7FO2 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | p-Fluorobenzoic Acid Methyl Ester, 4-Methoxycarbonyl-1-fluorobenzene, Methyl 4-Fluorobenzoate, Methyl p-Fluorobenzoate, NSC 102770 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H7FO2/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5H,1H3 |
| SMILES | COC(=O)c1ccc(F)cc1 |
| Peso molecular (g/mol) | 154.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 154.043 |