Learn More
Ácido 4-fluorobenzoico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10606362 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10606362 25 g Frasco de plástico 25 g
10041680 100 g Frasco de plástico 100 g
10579043 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10606362 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 156160250
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 456-22-4 | C7H5FO2 | 140.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 456-22-4
Fórmula molecular C7H5FO2
Peso molecular (g/mol) 140.11
Número MDL MFCD00002530
Clave InChI BBYDXOIZLAWGSL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-fluorobenzoic acid, benzoic acid, 4-fluoro, para-fluorobenzoic acid, 4-fluoro-benzoic acid, benzoic acid, p-fluoro, unii-v5roo2hou4, p-fluoro-benzoic acid, v5roo2hou4, 4-fluorobenzoatd, p-flurobenzoic acid
PubChem CID 9973
ChEBI CHEBI:20364
Nombre IUPAC 4-ácido fluorobenzoico
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)O)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluorobenzoic acid
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 184.0°C to 187.0°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal FC6H4CO2H
Cantidad 25 g
Beilstein 09, 333
Índice Merck 15, 4203
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.11
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Fluorobenzoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.