Learn More
Ácido 4-fluorobenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
4-Fluorobenzoic acid is used as an intermediate for agrochemicals and pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El ácido 4-fluorobenzoico se utiliza como intermediario para productos agroquímicos y farmacéuticos.
Solubilidad
Soluble en alcohol, agua caliente, metanol y éter. Muy ligeramente soluble en agua fría.
Notas
Almacenar en lugar fresco y seco en recipientes herméticamente cerrados. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Fluorobenzoic acid |
| Punto de fusión | 183°C to 187°C |
| Densidad | 1.47 |
| Cantidad | 500 g |
| Beilstein | 1906922 |
| Índice Merck | 14,4171 |
| Información de solubilidad | Soluble in alcohol,hot water,methanol,and ether. Very slightly soluble in cold water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 140.11 |
| Porcentaje de pureza | 98% |