Learn More
Ácido 4-fluorobenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11418096
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11418096 25 g 25 g
11428096 100 g 100 g
11438096 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11418096 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14129.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 456-22-4 | C7H5FO2 | 140.113 g/mol
4-Fluorobenzoic acid is used as an intermediate for agrochemicals and pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 4-fluorobenzoico se utiliza como intermediario para productos agroquímicos y farmacéuticos.
Solubilidad
Soluble en alcohol, agua caliente, metanol y éter. Muy ligeramente soluble en agua fría.
Notas
Almacenar en lugar fresco y seco en recipientes herméticamente cerrados. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 456-22-4
Fórmula molecular C7H5FO2
Peso molecular (g/mol) 140.113
Número MDL MFCD00002530
Clave InChI BBYDXOIZLAWGSL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-fluorobenzoic acid, benzoic acid, 4-fluoro, para-fluorobenzoic acid, 4-fluoro-benzoic acid, benzoic acid, p-fluoro, unii-v5roo2hou4, p-fluoro-benzoic acid, v5roo2hou4, 4-fluorobenzoatd, p-flurobenzoic acid
PubChem CID 9973
ChEBI CHEBI:20364
Nombre IUPAC 4-ácido fluorobenzoico
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)O)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluorobenzoic acid
Punto de fusión 183°C to 187°C
Densidad 1.47
Cantidad 25 g
Beilstein 1906922
Índice Merck 14,4171
Información de solubilidad Soluble in alcohol,hot water,methanol,and ether. Very slightly soluble in cold water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.11
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Fluorobenzoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Fluorobenzoic acid