Learn More
4-Fluorobenzhidrazida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15490378
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15490378 5 g 5 g
15400388 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15490378 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53496.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 456-06-4 | C7H7FN2O | 154.144 g/mol
Used in the stnthesis of fluorinated poly (1, 3, 4-oxadiazole-ether-imide). N-(3,5-dinitrobenzoyl)-N?-(4-fluorobenzoyl)-hydrazine with 4-Fluorobenzhydrazide as solvent in NMP.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Utilizado en la síntesis de la poli (1, 3, 4-oxadiazol-éter-imida) fluorada. N-(3,5-dinitrobenzoil)-N′-(4-fluorobenzoil)-hidracina con 4-fluorobenzhidrazida como disolvente en NMP.
Solubilidad
Soluble en metanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 456-06-4
Fórmula molecular C7H7FN2O
Peso molecular (g/mol) 154.144
Número MDL MFCD00060562
Clave InChI UIVXXFYJRYVRKJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-fluorobenzhydrazide, 4-fluorobenzoic hydrazide, p-fluorobenzoic acid hydrazide, p-fluorobenzoylhydrazine, 4-fluorobenzoic acid hydrazide, hydrazine, p-fluorobenzoyl, 4-fluoro benzoyl hydrazine, benzoic acid, p-fluoro-, hydrazide, 4-fluorobenzenecarbohydrazide, 4-fluoro-benzoic acid hydrazide
PubChem CID 9972
Nombre IUPAC 4-fluorobenzohidrazida
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)NN)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluorobenzhydrazide
Punto de fusión 160°C to 162°C
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Soluble in methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.14
Porcentaje de pureza 97%