Learn More
Cloruro de 4-fluorobencenosulfonilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Fluorobenzenesulfonyl Chloride |
| CAS | 349-88-2 |
| Fórmula molecular | C6H4ClFO2S |
| Cantidad | 1 kg |
| Sinónimo | 4-Fluoro-benzenesulfonyl Chloride, p-Fluoro-benzenesulfonyl Chloride, 4-Fluorobenzene-1-sulfonyl Chloride, 4-Fluorophenylsulfonyl Chloride, NSC 140128, p-Fluorobenzenesulfonyl Chloride, p-Fluorophenylsulfonyl Chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H4ClFO2S/c7-11(9,10)6-3-1-5(8)2-4-6/h1-4H |
| SMILES | Fc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Cl |
| Nombre IUPAC | cloruro de 4-fluorobencenosulfonilo |
| Peso molecular (g/mol) | 194.61 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 193.9605 |