Learn More
Cloruro de 4-fluorobencenosulfonilo, TRC
Código de producto. 30400522
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30400522 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30400522 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF58833550G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluorobenzenesulfonyl Chloride
CAS 349-88-2
Fórmula molecular C6H4ClFO2S
Cantidad 50 g
Sinónimo 4-Fluoro-benzenesulfonyl Chloride, p-Fluoro-benzenesulfonyl Chloride, 4-Fluorobenzene-1-sulfonyl Chloride, 4-Fluorophenylsulfonyl Chloride, NSC 140128, p-Fluorobenzenesulfonyl Chloride, p-Fluorophenylsulfonyl Chloride
Fórmula InChI InChI=1S/C6H4ClFO2S/c7-11(9,10)6-3-1-5(8)2-4-6/h1-4H
SMILES Fc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Cl
Nombre IUPAC cloruro de 4-fluorobencenosulfonilo
Peso molecular (g/mol) 194.61
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.9605