Learn More
Cloruro de 4-fluorobencenosulfonilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11337216
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11337216 100 g 100 g
11327216 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11337216 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L07299.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 349-88-2 | C6H4ClFO2S | 194.60 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 349-88-2
Fórmula molecular C6H4ClFO2S
Peso molecular (g/mol) 194.60
Número MDL MFCD00007438
Clave InChI BFXHJFKKRGVUMU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-fluorobenzene-1-sulfonyl chloride, p-fluorobenzenesulfonyl chloride, 4-fluorobenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-fluoro, 4-fluorophenylsulfonyl chloride, 4-fluorobenzenesulfonic acid chloride, 4-fluorobenzenesulfonylchloride, benzenesulfonyl chloride, p-fluoro, 4-fluorobenzensulfonyl chloride, 4-fluoro-benzenesulfonyl chloride
PubChem CID 9588
Nombre IUPAC cloruro de 4-fluorobencenosulfonilo
SMILES FC1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluorobenzenesulfonyl chloride
Punto de fusión 35°C to 38°C
Punto de ebullición 86°C to 87°C (1 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 100 g
Número UN UN3261
Beilstein 2091633
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.61
Porcentaje de pureza 98%