Learn More
Cloruro de 4-fluorobencenosulfonilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10152290 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10152290 25 g Frasco de vidrio 25 g
10397080 100 g Frasco de vidrio 100 g
10269533 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10152290 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 119350250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 349-88-2 | C6H4ClFO2S | 194.60 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 349-88-2
Fórmula molecular C6H4ClFO2S
Peso molecular (g/mol) 194.60
Número MDL MFCD00007438
Clave InChI BFXHJFKKRGVUMU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-fluorobenzene-1-sulfonyl chloride, p-fluorobenzenesulfonyl chloride, 4-fluorobenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-fluoro, 4-fluorophenylsulfonyl chloride, 4-fluorobenzenesulfonic acid chloride, 4-fluorobenzenesulfonylchloride, benzenesulfonyl chloride, p-fluoro, 4-fluorobenzensulfonyl chloride, 4-fluoro-benzenesulfonyl chloride
PubChem CID 9588
Nombre IUPAC cloruro de 4-fluorobencenosulfonilo
SMILES FC1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluorobenzenesulfonyl chloride
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 29°C to 34°C
Color Marrón a blanco
Punto de ebullición 95°C to 96°C (2.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (ex Cl) (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal FC6H4SO2Cl
Cantidad 25 g
Beilstein 11, 53
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.61
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Masa de fusión baja cristalina
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Fluorobenzenesulfonyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.