Learn More
Ácido 4-fluorobencenosulfónico, Mikromol™
Descripción
Ácido 4-fluorobencenosulfónico
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Fluorobenzenesulfonic Acid |
| CAS | 368-88-7 |
| Nombres de analitos o componentes | 4-Fluorobenzenesulfonic Acid |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C6 H5 F O3 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Benzenesulfonic acid, 4-fluoro-, Benzenesulfonic acid, p-fluoro- (6CI,7CI,8CI), 4-Fluorobenzenesulfonic acid, Benzene-1-fluoro-4-sulfonic acid, NSC 43021, p-Fluorobenzenesulfonic acid, p-Fluorophenylsulfonic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H5FO3S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H,(H,8,9,10) |
| SMILES | OS(=O)(=O)c1ccc(F)cc1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-fluorobencenosulfónico |
| Mostrar más |