Learn More
4-Fluorobencenosulfonamida, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15402208
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15402208 250 mg 250 miligramos
15482198 1 g 1 g
15492198 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15402208 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55834.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 402-46-0 | C6H6FNO2S | 175.177 g/mol
4-Fluorobenzenesulfonamide, is used to produce bis-(4-fluoro-benzenesulfonyl)-amine with 4-fluoro-benzenesulfonyl chloride at temperature of 55 - 60. This reaction will need reagent OH-.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4-fluorobencenosulfonamida se utiliza para producir bis-(4-fluoro-bencenosulfonil)-amina con cloruro de 4-fluoro-bencenosulfonil a una temperatura de 55 a 60. Para esta reacción, se necesitará utilizar OH- como reactivo.
Solubilidad
Es soluble en agua.
Notas
Mantener en un recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 402-46-0
Fórmula molecular C6H6FNO2S
Peso molecular (g/mol) 175.177
Número MDL MFCD00025384
Clave InChI LFLSATHZMYYIAQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-fluorobenzenesulfonamide, 4-fluorobenzenesulphonamide, 4-fluorobenzene-1-sulfonamide, p-fluorobenzenesulphonamide, 4-flourobenzenesulfonamide, 4-fluoro-benzenesulfonamide, benzenesulfonamide, p-fluoro, benzenesulfonamide, 4-fluoro, pubchem2167, acmc-1acsj
PubChem CID 120231
Nombre IUPAC 4-fluorobencenosulfonamida
SMILES C1=CC(=CC=C1F)S(=O)(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluorobenzenesulfonamide
Punto de fusión 124°C to 127°C
Cantidad 250 mg
Número UN UN2811
Información de solubilidad It is soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.18
Porcentaje de pureza ≥98%