Learn More
4-fluorobenzamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Fluorobenzamide |
| CAS | 824-75-9 |
| Fórmula molecular | C7H6FNO |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H6FNO/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,(H2,9,10) |
| SMILES | NC(=O)c1ccc(F)cc1 |
| Nombre IUPAC | 4-fluorobenzamida |
| Peso molecular (g/mol) | 139.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 139.0433 |