Learn More
4-Fluorobenzamida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11327006
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11327006 5 g 5 g
11337006 25 g 25 g
11347006 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11327006 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L06831.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 824-75-9 | C7H6FNO | 139.129 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 824-75-9
Fórmula molecular C7H6FNO
Peso molecular (g/mol) 139.129
Número MDL MFCD00007992
Clave InChI VNDHYTGVCGVETQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-fluorobenzamide, benzamide, 4-fluoro, benzamide, p-fluoro, p-fluorobenzoic acid amide, 4-fluoro-benzamide, unii-yb79f3xb1g, yb79f3xb1g, 4fluorobenzamide, 4-fluorobenzoamide, pubchem3407
PubChem CID 71572
Nombre IUPAC 4-fluorobenzamida
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)N)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluorobenzamide
Punto de fusión 154°C to 157°C
Cantidad 5 g
Beilstein 1859744
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.13
Porcentaje de pureza 98%