Learn More
4-Fluorobenzamida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10553371 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10553371 25 g Frasco de vidrio 25 g
10543371 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10553371 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 197900250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 824-75-9 | C7H6FNO | 139.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 824-75-9
Fórmula molecular C7H6FNO
Peso molecular (g/mol) 139.13
Número MDL MFCD00007992
Clave InChI VNDHYTGVCGVETQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-fluorobenzamide, benzamide, 4-fluoro, benzamide, p-fluoro, p-fluorobenzoic acid amide, 4-fluoro-benzamide, unii-yb79f3xb1g, yb79f3xb1g, 4fluorobenzamide, 4-fluorobenzoamide, pubchem3407
PubChem CID 71572
Nombre IUPAC 4-fluorobenzamida
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)N)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluorobenzamide
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 154.0°C to 158.0°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal FC6H4CONH2
Cantidad 25 g
Beilstein 09, I, 137
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.13
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Fluorobenzamide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.