Learn More
4-fluorobenzaldehído, TRC
Código de producto. 30389441
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30389441 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30389441 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF5885155G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluorobenzaldehyde
CAS 459-57-4
Fórmula molecular C7H5FO
Cantidad 5 g
Sinónimo NSC 68095, p-Fluorobenzaldehyde, p-Fluorobenzenecarboxaldehyde
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5FO/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-5H
SMILES Fc1ccc(C=O)cc1
Peso molecular (g/mol) 124.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.0324