Learn More
4-Fluorobenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11478326
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11478326 25 g 25 g
11488326 100 g 100 g
11498326 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11478326 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15383.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 459-57-4 | C7H5FO | 124.114 g/mol
4-Fluorobenzaldehyde is used in the preparation of pyrazolopyridine derivative, which finds application as mitogen-activated protein kinase (MAPK) inhibitor. It also serves as a synthetic intermediate in the preparation of pharmaceutical compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-fluorobenzaldehído se utiliza en la preparación de derivados de pirazolopiridina, que encuentra aplicación como inhibidor de proteína cinasa activada por mitógenos (MAPK). También sirve como intermediario sintético en la preparación de compuestos farmacéuticos.
Solubilidad
Inmiscible con agua.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con bases fuertes, agentes oxidantes fuertes y agentes reductores fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 459-57-4
Fórmula molecular C7H5FO
Peso molecular (g/mol) 124.114
Número MDL MFCD00003378
Clave InChI UOQXIWFBQSVDPP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-fluorobenzaldehyde, benzaldehyde, 4-fluoro, 4-fluoro-benzaldehyde, para-fluorobenzaldehyde, p-fluorbenzaldehyde, fluorobenzaldehyde 4-, benzaldehyde, p-fluoro, pfad, 4-fluoro benzaldehyde, para fluoro benzaldehyde
PubChem CID 68023
Nombre IUPAC 4-fluorobenzaldehído
SMILES C1=CC(=CC=C1C=O)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluorobenzaldehyde
Punto de fusión -10°C
Densidad 1.175
Punto de ebullición 180°C to 181°C
Temperatura de inflamación 56°C (133°F)
Índice de refracción 1.521
Cantidad 25 g
Número UN UN1989
Beilstein 385857
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.11
Porcentaje de pureza 98%