Learn More
4-Fluorobenzaldehído, +98 %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10744775 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10744775 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ml
1 options
Código de producto. 10744775 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 427191000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluorobenzaldehyde
CAS 459-57-4
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -10.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.1500g/mL
Punto de ebullición 181.0°C (758.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 56°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula molecular C7H5FO
Fórmula lineal FC6H4CHO
Índice de refracción 1.5195 to 1.5215
Número MDL MFCD00003378
Cantidad 100 mL
Gravedad específica 1.15
Sinónimo p-fluorobenzaldehyde, benzaldehyde, 4-fluoro, 4-fluoro-benzaldehyde, para-fluorobenzaldehyde, p-fluorbenzaldehyde, fluorobenzaldehyde 4-, benzaldehyde, p-fluoro, pfad, 4-fluoro benzaldehyde, para fluoro benzaldehyde
Información de solubilidad Solubility in water: immiscible. Other solubilities: soluble in ether,acetone,benzene and alcohol
Clave InChI UOQXIWFBQSVDPP-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1C=O)F
Nombre IUPAC 4-fluorobenzaldehído
Peso molecular (g/mol) 124.11
PubChem CID 68023
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.11
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Fluorobenzaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.