Learn More
4-fluorobenzaldehído-2,3,5,6-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Fluorobenzaldehyde-2,3,5,6-d4 |
| CAS | 93111-27-4 |
| Fórmula molecular | C7 D4 H F O |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | p-Fluorobenzaldehyde-d4, p-Fluorobenzenecarboxaldehyde-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H5FO/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-5H/i1D,2D,3D,4D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c(C=O)c([2H])c([2H])c1F |
| Nombre IUPAC | 2,3,5,6-tetradeuterio-4-fluorobenzaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 128.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 128.0575 |