Learn More
Cloruro de 4-fluorobenzal, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Fluorobenzal Chloride |
| CAS | 456-19-9 |
| Fórmula molecular | C7 H5 Cl2 F |
| Cantidad | 2.5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H5Cl2F/c8-7(9)5-1-3-6(10)4-2-5/h1-4,7H |
| SMILES | Fc1ccc(cc1)C(Cl)Cl |
| Nombre IUPAC | 1-(diclorometil)-4-fluorobenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 179.019 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 177.975 |