Learn More
4-Fluoroanisole, TRC
Código de producto. 30397863
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30397863 25 g -
30406969 10 g -
30393675 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30397863 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF58768025G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 459-60-9
Fórmula molecular C7H7FO
Peso molecular (g/mol) 126.13
Sinónimo 1-Fluoro-4-methoxybenzene, 4-Fluoro-1-methoxybenzene, 4-Fluoromethoxybenzene, 4-Fluorophenyl Methyl Ether, 4-Methoxyfluorobenzene, 4-Methoxyphenyl Fluoride, NSC 4672, p-Fluoroanisole, p-Fluoromethoxybenzene, p-Fluorophenyl Methyl Ether, p-Methoxyfluorobenzene
SMILES COc1ccc(F)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluoroanisole
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H7FO/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.0481