Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Fluoroanisole |
| Nombre de nota | 99% |
| % mín. CAS | 98.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Punto de fusión | -45°C |
| Color | De incoloro a amarillo |
| Densidad | 1.1100g/mL |
| Punto de ebullición | 157°C |
| Temperatura de inflamación | 43°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- 4-Fluoroanisole
- Atención
- Líquido inflamable Categoría 3
- H226-Líquidos y vapores inflamables.