Learn More
4-Fluoroanisol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11456236
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11456236 25 g 25 g
11466236 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11456236 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23048.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
4-Fluoroanisole is a raw material for medicine and intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-fluoroanisol es una materia prima para la medicina y un intermediario.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en recipientes bien sellados. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 459-60-9
Fórmula molecular C7H7FO
Peso molecular (g/mol) 126.13
Número MDL MFCD00000348
Clave InChI VIPWUFMFHBIKQI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-fluoroanisole, p-fluoroanisole, benzene, 1-fluoro-4-methoxy, p-fluoromethoxybenzene, p-methoxyfluorobenzene, 4-fluoroanisol, p-fluorophenyl methyl ether, anisole, p-fluoro, 1-fluoro-4-methoxy-benzene, 4-methoxyfluorobenzene
PubChem CID 9987
Nombre IUPAC 1-fluoro-4-metoxibenceno
SMILES COC1=CC=C(C=C1)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluoroanisole
Punto de fusión -45°C
Punto de ebullición 156°C to 158°C
Temperatura de inflamación 43°C (109°F)
Cantidad 25 g
Número UN UN1993
Beilstein 1281425
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.13
Porcentaje de pureza 99%