Learn More
4-Fluoroanilina, TRC
Código de producto. 30407350
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30407350 250 g
30405250 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30407350 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF587650250G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 371-40-4
Fórmula molecular C6 H6 F N
Peso molecular (g/mol) 111.12
Sinónimo Benzenamine, 4-fluoro- (9CI, ACI), 4-Fluorobenzenamine (ACI), Aniline, p-fluoro- (8CI), 1-Amino-4-fluorobenzene, 4-Fluoro-1-benzenamine, 4-Fluoroaniline, 4-Fluorophenylamine, NSC 579, p-Fluoroaniline, p-Fluorophenylamine
Nombre IUPAC 4-fluoroanilina
SMILES Nc1ccc(F)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluoroaniline
Cantidad 250 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H6FN/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H,8H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 111.0484