Learn More
4'-fluoroacetofenona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(4-Fluorophenyl)ethanone |
| CAS | 403-42-9 |
| Fórmula molecular | C8 H7 F O |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 1-(4-Fluorophenyl)ethanone, Haloperidol Decanoate Imp. L (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H7FO/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-5H,1H3 |
| SMILES | CC(=O)c1ccc(F)cc1 |
| Nombre IUPAC | 1-(4-fluorofenil)etanona |
| Peso molecular (g/mol) | 138.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 138.0481 |